Imprimer
Tétrabutylammonium hydroxyde 40% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85738.150EA 28.8 EUR
85738.150 85738.180 85738.260
Tétrabutylammonium hydroxyde 40% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
ONU: 3267
ADR: 8,II