Imprimer
(Bromométhyl)pentafluorobenzène ≥98.5% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
90257-1G 90257-5G
90257-1GEA 31.1 EUR
90257-1G 90257-5G
(Bromométhyl)pentafluorobenzène ≥98.5% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
(Bromométhyl)pentafluorobenzène
Pentafluorobenzyl bromide is used for the analysis of D2/E2-isoprostanes using negative ion chemical ionisation-gas chromatography/mass spectrometry (NICI-GC/MS). Fatty acids may be converted to pentafluorobenzyl esters using PFG-Br and diisopropylethylamine during determination of fatty acids using NICI-GC/MS.
Formule: (C₆F₅)CH₂Br
MW: 260.99 g/mol
Point d'ébullition: 174...175 °C (lit.)                      
Point de fusion: 19...20 °C (lit.)                      
Densité: 1.728 g/m³ (25 °C) (lit.)                      
Numéro MDL: MFCD00000299
Numéro CAS: 1765-40-8
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Colorless to Faint Brown-Yellow
Appearance (Form) Liquid or Solid
Purity (GC Area %) ≥ 98.5 %
Refractive Index N20/D 1.470 - 1.472
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure