Acétonitrile ≥99.8% (par GC) pour HPLC préparative, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
82063-200L
82063-395L
82063-18L
HONC82063-200LEA
26000
EUR
HONC82063-200L
HONC82063-395L
HONC82063-18L
Acétonitrile ≥99.8% (par GC) pour HPLC préparative, Riedel-de Haën™
Acétonitrile
Formule:
H₃CCN Point d'ébullition: 82 °C (1,013 hPa) Point de fusion: –46 °C Densité: 0,7857 g/cm3 (20 °C) Point d'éclair: 6 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001878 Numéro CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 ONU: 1648 ADR: 3,II ATTEINDRE: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Free alkali (as NH₃) | Max. 0.0005 % |
Transmittance at 220 nm | Min. 50 % |
Transmittance from 240 nm | Min. 99 % |
Explosion Limit | 16 % |
Autoignition Temperature | 973 °F |
Vapor Pressure | 72.8 mmHg ( 20 °C) |