Imprimer
Hydrogène peroxyde 34,5-36,5%, Conforme aux spécifications analytiques Ph. Nord.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
18304H-5L 18304H-1L 18304H-6X1L
HONC18304H-5LEA 184 EUR
HONC18304H-5L HONC18304H-1L HONC18304H-6X1L
Hydrogène peroxyde 34,5-36,5%, Conforme aux spécifications analytiques Ph. Nord.
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1.110 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
ONU: 2014
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 34.5 - 36.5 %
Non-volatile matter Max. 0.05 %
Residue on ignition Max. 0.03 %
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0002 %