Imprimer
VWR® LAG Advanced, Balances analytiques avec écran graphique
Fournisseur: VWR Collection
611-3267EA 1600 EUR
611-3267 611-3268 611-3297 611-3376 611-3457 611-4302
VWR® LAG Advanced, Balances analytiques avec écran graphique
Balances
Gamme économique de balances analytiques fiables, hautes performances. Tous les modèles ont un plateau supérieur en acier inoxydable.
  • Contrôle de pesée (fonction d'alarme), totalisation du poids, détermination de la densité des échantillons et fonctions de comptage de pièces. Les modèles disposent d'un grand écran graphique avec des fonctionnalités supplémentaires pour la formulation, les BPL, la date et l'heure, multilingue. Option d'étalonnage externe ou interne, RS232 inclus en standard. Chambre de pesée L×l×H : 162×171×225 mm
L'utilisateur peut choisir trois options pour les modèles avec étalonnage interne (indiqués par un « i » à la fin du nom du modèle) :
La balance s'étalonnera à l'aide du poids interne en appuyant sur le bouton CAL
La balance se réétalonnera automatiquement lorsque la température ambiante changera et/ou après un certain temps (Incal+)
L'utilisateur peut choisir d'étalonner la balance avec un poids externe.
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Informations sur les accessoires: Ne convient pas aux systèmes à tablette.
Informations de commande: Pour plus d'informations sur la gamme complète d'accessoires, notamment les imprimantes, le logiciel, le kit de contrôle de densité pour la série LAG, le clavier externe et le câble de connexion PC, veuillez consulter notre site web ou contacter votre agence Avantor locale.
Les balances sont également disponibles avec un certificat d'étalonnage d'usine. Veuillez contacter Avantor pour plus d'informations sur cette option.
Information de livraison: Livré avec adaptateur secteur, prise universelle et housse de protection en plastique pendant l'utilisation. Des poids d'étalonnage sont disponibles auprès d'Avantor. Veuillez consulter la rubrique 'Poids d'étalonnage'.
Attention: Les modèles avec un grand écran graphique sont indiqués par la lettre « G » dans le nom du modèle. De même, la lettre « i » indique un étalonnage interne. Les modèles avec le suffixe -C sont fournis avec un certificat d'étalonnage d'usine. Consultez le site web pour plus de détails sur la gamme complète de modèles.