Mercapto-2 éthanol ≥99.0% (par GC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
97622-10ML
97622-1ML
97622-10X1ML
97622-10MLEA
55.6
EUR
97622-10ML
97622-1ML
97622-10X1ML
Mercapto-2 éthanol ≥99.0% (par GC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Mercapto-2 éthanol
Suitable for derivatisation of amine groups.
Formule:
HSCH₂CH₂OH |
Numéro MDL:
MFCD00004890 Numéro CAS: 60-24-2 ONU: 2966 ADR: 6.1,II |