Dichloro(diméthyl)silane 5% dans l'heptane Silanization solution I, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
M-Clarity™ quality level = MQ100
85126-1L
85126-250ML
85126-1LEA
207
EUR
85126-1L
85126-250ML
Dichloro(diméthyl)silane 5% dans l'heptane Silanization solution I, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Dichloro(diméthyl)silane
Ready-to-use solution for silanizing micro-electrodes.
Formule:
C₂H₆Cl₂Si |
Numéro MDL:
MFCD00000491 Numéro CAS: 75-78-5 ONU: 2924 ADR: 3,II |