Rhodamine B solution 0,2% dans l'isopropanol (IPA) réactif de dérivatisation, pour CCM, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride, [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
02558-100ML
02558-500ML
02558-100MLEA
40.2
EUR
02558-100ML
02558-500ML
Rhodamine B solution 0,2% dans l'isopropanol (IPA) réactif de dérivatisation, pour CCM, Supelco®
Rhodamine B
Ready-to-use spray and dip reagent for chromatography
Formule:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ |
Numéro MDL:
MFCD00011931 Numéro CAS: 81-88-9 ONU: 1219 ADR: 3,II |