n-Décane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
87030.180EA
42.1
EUR
87030.180
87030.230
87030.290
87030.320
87030.460
n-Décane ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Décane
Formule:
H₃C(CH₂)₈CH₃ Point de fusion: –30 °C Densité: 0,73 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 46 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008954 Numéro CAS: 124-18-5 EINECS: 204-686-4 ONU: 2247 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Boiling point | Min. 170 °C |
Density (20/4) | 0,729 --> 0,730 |
Aromatics | Max. 0,02 % |