Imprimer
Acide glycolique ≥99.0% (par acidimétrie), GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85736.180EA 66.3 EUR
85736.180 85736.230 85736.290 85736.460
Acide glycolique ≥99.0% (par acidimétrie), GPR RECTAPUR®
Acide glycolique
Formule: C₂H₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004312
Numéro CAS: 79-14-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white crystals
Assay (acidimetric) min. 99.0 %
Water max. 0.5 %
Melting range (lower value) min. 75 °C
Melting range (upper value) max. 79 °C
Identity (IR) Passes test