Imprimer
Papiers indicateurs de pH, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09560.0003 1.09562.0003 1.09564.0003
1.09560.0003EA 54.7 EUR
1.09560.0003 1.09562.0003 1.09564.0003
Papiers indicateurs de pH, Supelco®
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Papiers indicateurs de pH classiques fournis sous forme de rouleaux de 4,8 m et constitués de papier filtre de haute qualité imprégné de solutions de 1 ou plusieurs indicateurs, avant d'être séchés et découpés.
  • Le format rouleau est facile à utiliser et les gammes les plus courantes sont disponibles dans un format recharge
  • Assurance qualité : tests vérifiés et étalonnés sur des solutions tampon certifiées
  • Plages de pH disponibles étroites ou larges