Imprimer
Zincon sodium salt pour détermination spectrophotométrique du Cu, pour la détermination du zinc, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
96440-1G 96440-5G
96440-1GEA 73 EUR
96440-1G 96440-5G
Zincon sodium salt pour détermination spectrophotométrique du Cu, pour la détermination du zinc, Supelco®
Zincon sodium salt
A colorimetric indicator for Zn, Cu and Hg
Formule: C₂₀H₁₅N₄NaO₆S
MW: 462.412 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064385
Numéro CAS: 62625-22-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf7e97635cfe147a06630f44f72026009afd0a78&vid=3990d3db741b4a8201c2ea104695f54d471d7b57&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8b39b66384f1ff15595062049c6f7f6a2aad621&vid=c9d2c1b4dd0c07ef04dd974489eacaa9636633d6&prid=web&clid=SAPDAM