Imprimer
Isohexane (mélange d'isomères) ≥95% (base anhydre), AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85759.290EA 56.4 EUR
85759.290 85759.320
Isohexane (mélange d'isomères) ≥95% (base anhydre), AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Isohexane (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₁₄
Point d'ébullition: 60 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –154 °C
Densité: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: −33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009406
Numéro CAS: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
ONU: 1208
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119484651-34
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) min. 95.0%
Acidity max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue max. 0.001%
Water max. 0.01%
n-Hexane max. 5%
Aromatics (as C6H6) max. 0.01%
Sulphur compounds (as S) max. 0.005%
Thiophene max. 0.0001%
Substances darkened by H2SO4 max. 10 APHA
Al (Aluminium) max. 0.5 ppm
Ba (Barium) max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) max. 0.02 ppm
Cu (Copper) max. 0.02 ppm
Fe (Iron) max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) max. 0.02 ppm
Pb (Lead) max. 0.1 ppm
Sn (Tin) max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) max. 0.1 ppm