Imprimer
VWR® VENTI-Line® Prime, Étuves de séchage à convection forcée
Fournisseur: VWR Collection
466-0603EA 2200 EUR
466-0603 466-0604 466-0605
VWR® VENTI-Line® Prime, Étuves de séchage à convection forcée
Étuves Étuves standard
Les étuves de séchage VENTI-Line® sont conçues pour accomplir toutes les tâches classiques de séchage et de mise à température ainsi que pour la stérilisation de la verrerie. Leur plage de température se situant entre 50 et 300 °C, elles ont été conçues pour être utilisées dans des laboratoires dédiés à la biologie, la chimie, la médecine, la pharmacie et la physique.
  • Unité de contrôle à microprocesseur multifonctions avec écran couleur tactile de 4,3"
  • Mémorisation de 5 programmes définis par l'utilisateur
  • Profile température-durée à 5 segments, changement
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle VL 56 Prime VL 112 Prime VL 180 Prime
Environmentally Preferable
Stabilité de température (temps) ±0,2 °C @ 150 °C ±0,2 °C @ 150 °C ±0,2 °C @ 150 °C
Gamme de température 50…300 °C 50…300 °C 50…300 °C
Homogénéité de température ±2,0 °C @ 150 °C ±2,3 °C @ 150 °C ±2,5 °C @ 150 °C
Capacité 56 L 112 L 180 L
Type de convection Convection forcée Convection forcée Convection forcée
Plateaux livrés (max.) 2 (5) 2 (7) 3 (9)
Charge maximale par clayette 25 kg 25 kg 25 kg
Capacité maximale de chambre 50 kg 50 kg 75 kg
L×P×H int. 400×360×390 mm 460×450×540 mm 470×560×720 mm
L×P×H ext. 590×600×700 mm 650×700×850 mm 650×760×1030 mm
Puissance nominale 1700 W 2500 W 2500 W
Poids 53 kg 66 kg 87 kg