Imprimer
VWR® DRY-Line® Prime, Étuves de séchage à convection naturelle
Fournisseur: VWR Collection
466-0600EA 1780 EUR
466-0600 466-0601 466-0602
VWR® DRY-Line® Prime, Étuves de séchage à convection naturelle
Étuves Étuves standard
Les étuves de séchage DRY-Line® sont conçues pour accomplir toutes les tâches classiques de séchage et de mise à température ainsi que pour la stérilisation de la verrerie. Elles offrent une plage de températures entre 50 et 300 °C et sont destinées à un usage dans les laboratoires biologiques, chimiques, médicaux, pharmaceutiques et physiques.
  • Contrôleur à microprocesseur multifonction avec écran tactile couleur 4,3”
  • Mémoire à 5 programmes définis par l'utilisateur
  • Profil de température à cinq segments, changement rapide de température et de temps réglés pendant un programme
  • Démarrage de programme temporisé (réglage de date et heure) et fonction de boucle jusqu'à 255 fois ou infinie
  • Maintien au point de consigne de température réglable entre 1 minute et 366 jours ou fonctionnement continu
  • Temps de rampe réglables (jours/heures/minutes)
  • Protection contre la surchauffe classe 3.1
  • Commande de volet d'air automatique (0% - fermé, 100% -ouvert, réglable par incréments de 1%)
Ces étuves à convection naturelle présentent une chambre intérieure (DIN 1.4301) en acier inoxydable et une finition extérieure en tôle thermolaquée avec porte massive verrouillable Tous les modèles comprennent un port d’accès Ø 30 mm, une horloge en temps réel, une interface USB (panneau avant) pour télécharger les données sur une clé USB et une interface LAN. La mémoire interne stocke jusqu'à 10000 enregistrements de données (pour un maximum de 6 mois). La gamme inclut une fonction d’autodiagnostic, un système de contrôle de panne de courant, une alarme de panne du capteur de température, une alarme d’ouverture de porte et des alarmes de température sonore et visuelle.
Toutes les étuves de séchage Prime de la même taille peuvent être empilées sans accessoires supplémentaires (à l’exception des modèles 180 L qui ne sont pas empilables).
Information de livraison: Fourniture avec étagères métalliques en acier inoxydable, certificat de test du fabricant (données mesurées à 105 °C) et manuel d'instructions multilingue (à télécharger depuis la mémoire interne sur une clé USB).
Attention: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.