Rouge de méthyle, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. C.I. 13020
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms:
2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
86159.150EA
31.5
EUR
86159.150
86159.180
Rouge de méthyle, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. C.I. 13020
Rouge de méthyle
Formule:
C₁₅H₁₅N₃O₂ MW: 269.3 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00002425 Numéro CAS: 493-52-7 Merck Index: 12,06199 |
Résultats des tests de spécification
pH range (red-violet to brownish-yellow) | 4,5 - 6,2 |
Absorption maximum λ1 (pH 4,5) | 523 - 526 nm |
Absorption maximum λ2 (pH 6,2) | 427 - 437 nm |
Absorptivity (A1%/1 cm; λ1; pH 4,5 on dried sample) | 1380 - 1480 |
Absorptivity (A1%/1 cm; λ2; pH 6,2 on dried sample) | 700 - 800 |
Transition range acc. ACS | Passes test |
Loss on drying (110 ºC) | ≤ 5% |