Imprimer
Acide maléique ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
85968.180EA 27 EUR
85968.180 85968.290 85968.360 85968.460
Acide maléique ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Acide maléique
Formule: C₄H₄O₄
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…131 °C
Densité: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063177
Numéro CAS: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC, area%) Min. 99.0 %
Assay (acidimetric) Min. 99.0 %
Identification Passes test
Melting point 130 --> 135 °C