Imprimer
VWR®, Sachets d'échantillons à maintien vertical, avec fermeture
Fournisseur: VWR Collection
129-1473EA 292 EUR
129-1473 129-1472
VWR®, Sachets d'échantillons à maintien vertical, avec fermeture
Sachets Sachets d'échantillonnage
Ces sacs à maintien vertical sont destinés aux travaux nécessitant deux mains.
  • Stérilisation par rayonnement gamma
  • Ouverture maximale du sac pour faciliter l'insertion d'échantillons
  • Couvercle déchirable qui garantit la stérilité interne, éliminant le risque de contamination interne
Les sacs à gousset tiennent debout sans support. La combinaison du fond plat et de la fermeture métallique permet d'obtenir un sac qui tient debout tout seul et qui reste ouvert jusqu'à ce que l'échantillon ait été versé.
Information de livraison: Un document deMore Product Information