Imprimer
VWR®, Système de purification d’eau, série E
Fournisseur: VWR
VWR®
171-1251EA 9970 EUR
171-1251 171-1474 171-1475 171-1252 171-1473 171-1253
VWR®, Système de purification d’eau, série E
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Ce système est une solution compacte; directement à partir de l’eau de ville, il génère une eau EDI de type II. La qualité de l’eau de type II remplit, voire dépasse les exigences respectives des normes ASTM, CLSI, CAP et ISO 3696 / BS 3997; de plus, elle respecte les critères specifiés par les pharmacopées d’Europe et des Etats-Unis concernant l’eau purifiée.
  • Simple à comprendre et facile à utiliser, pour un débit d’eau au distributeur ou à la console centrale.
  • La console centrale est composée d’un écran tactile étanche de 8 pouces, qui permet à l’utilisateur de contrôler toutes les performances du système.
  • Un système de purification d’eau est en mesure de gérer plusieurs unités de débit ("mode 1 + N").
  • Le débit du distributeur peut atteindre jusqu’à 2 l/min; il est possible de commander la distribution d’eau par programmation.
  • Des consommables pourvus d’étiquettes RFID, pour une meilleure traçabilité de la durée de vie et des paramètres mesurés.
  • Option pour une communication sans fil, permettant de gérer plusieurs distributeurs commandés par une seule console centrale.
  • Surveillance en temps réel du taux de COT, ainsi que de la résistance/conductivité.
  • Les informations essentielles (qualité de l’eau, statut du système, alarmes) s’affichent en permanence sur le distributeur d’eau et sur la console centrale (les données sont stockées jusqu’à 2 ans et peuvent être téléchargées).
L’interface graphique guide l’utilisateur à travers les diverses fonctionnalités du système, des performances recueillies aux messages signalant une erreur, en passant par les alarmes pour l’entretien. Il est possible de sécuriser différents espaces du système par un code d’accès.
Applications: préparation de la phase mobile en HPLC; préparation de réactifs solutions aveugles; dilueur d’échantillons pour GC, HPLC, ICP-MS, AA et autres méthodes d’analyse; préparation de solutions tampons et milieux de culture pour les cultures cellulaires de mammifères; préparation de réactifs pour la microbiologie moléculaire; fractionnement du serum et du sang; ophtalmologie.
Certifications: le purificateur d’eau WVR® est livré avec un certificat de conformité garantissant qu’il a été conçu et testé après assemblage complet dans le respect des règles de fabrication validées (SOPs); à cela s’ajoute d’un certificat de calibrage indiquant, en mètres, la température et la résistance pour lesquels l’appareil a été conçu. La livraison de consommables est automatiquement accompagnée d’un certificat de qualité. Le site de production est certifié pour les normes ISO 9001 (2015) et ISO 140001.
Informations de commande: pour recevoir un système complet, veuillez absolument commander l’unité de production avec tous les accessoires requis. Les accessoires optionnels et les consommables, y compris la fixation murale, les cartouches de nettoyage ou encore le set d’adaptation pour une utilisation sans fil, sont vendus séparément.
Information de livraison: VWR® E5 System starter setup (171-1473) includes 1x VWR® E5 System, 1x 0,2 µm PES final filter, 1x VWR® AC Pack, 1x VWR® P Pack, 1x VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 x VWR® Cleaning Pack, 1x leak protector, 1x dispenser kit, 1x tank vent filter, 1x UV sanitisation module for VWR® tank, and 1x 30 L PE tank with sensors.
VWR® E10 System starter setup (171-1474) includes 1x VWR® E10 System, 1x 0,2 µm PES final filter, 1x VWR® AC Pack , 1x VWR® P Pack, 2x VWR® RO Pack, 12 L/H, 1x VWR® Cleaning Pack, 1x leak protector, 1x dispenser kit, 1 x tank vent filter, 1x UV sanitisation module, and 1x 30 L PE tank with sensors.
VWR® E15 System starter setup (171-1475) includes 1x VWR® E15 System, 1x 0,2 µm PES final filter for VWR®, 1x VWR® AC Pack , 1x VWR® P Pack , 2x VWR® RO Pack, 16 L/H, 1x VWR® Cleaning Pack, 1x leak protector, 1 x Dispenser kit, 1x tank vent filter, 1x UV sanitisation module , and 1x 30 L PE tank with sensors.