Imprimer
VWR®, Système d’eau ultra pure, série G
Fournisseur: VWR
VWR®
171-1096EA 19430 EUR
171-1096 171-1094 171-1095 171-1465 171-1466 171-1464
VWR®, Système d’eau ultra pure, série G
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Ce puissant système de purification de l'eau de laboratoire intuitif et puissant procure de l’eau ultrapure supérieure et cohérente de type I et de type II EDI à partir d’eau du robinet. La qualité de l’eau fournie satisfait ou excède les exigences respectives des normes ASTM, CLSI, CAP et ISO relatives à l’eau de type I.
  • Simple et intuitif pour distribuer l’eau via le distributeur ou la console centrale
  • La console centrale est un écran tactile étanche de 8 pouces, procurant à l’utilisateur le contrôle et l'accès complet aux
  • performances du système
  • Un système d’eau peut piloter plusieurs unités de distribution (mode « 1 + N »)
  • Le débit de distribution atteint 2 L/min et le dosage volumétrique est disponible
  • Les consommables comportent une étiquette RFID pour faciliter le suivi de la durée de vie et des performances
  • Option de communication sans fil pour contrôler plusieurs distributeurs et la console centrale (en option)
  • Surveillance du COT et de la résistivité/conductivité en temps réel
  • Les utilisateurs peuvent voir les informations essentielles (qualité de l'eau, état du système, avertissements...) sur le distributeur et la console centrale à tout moment (les données sont stockées jusqu’à 2 ans ; téléchargeables)
L’interface graphique guide l’utilisateur à travers les diverses fonctionnalités du système, des performances recueillies aux messages signalant une erreur, en passant par les alarmes pour l’entretien. Il est possible de sécuriser différents espaces du système par un code d’accès.
Applications (type I - eau ultrapure): préparation de la phase mobile en HPLC; préparation de réactifs solutions aveugles; dilueur d’échantillons pour GC, HPLC, ICP-MS, AA et autres méthodes d’analyse; préparation de solutions tampons et milieux de culture pour les cultures cellulaires de mammifères; préparation de réactifs pour la microbiologie moléculaire.
Applications (type II – eau par procédé EDI): préparation de réactifs chimiques et biologiques; préparation de milieux de culture; préparation de solutions pour des analyses chimiques (telles HPLC et ICP); systèmes d’analyse clinique; rinçage d’ustensiles et instruments médicaux; fractionnement du sérum et du sang; ophtalmologie.
Certifications: Le purificateur d’eau WVR® est livré avec un certificat de conformité garantissant qu’il a été conçu et testé après assemblage complet dans le respect des règles de fabrication validées (SOPs); à cela s’ajoute un certificat de calibrage indiquant la température et la résistivité pour lesquels l’appareil a été conçu. La livraison de consommables est automatiquement accompagnée d’un certificat de qualité. Le site de production est certifié pour les normes ISO 9001 (2015) et ISO 140001.
Informations de commande: Pour recevoir un système complet, veuillez absolument commander l’unité de production avec tous les accessoires requis. Les accessoires optionnels et les consommables, y compris la fixation murale, les cartouches de nettoyage ou encore le set d’adaptation pour une utilisation sans fil, sont vendus séparément.
Attention: pour le système G5, il faut commander une unité du pack RO 171-1276 (12 l/h); pour le système G10, il faut commander deux unités du pack RO 171-1276 (12 l/h); pour le système G15, il faut commander deux unités du pack RO 171-1277 (16 l/h).
Information de livraison: VWR® G5 system starter setup (171-1464) comprend 1 × VWR® G5 system avec COT, 1 × 0,2 μm filtre final PES pour VWR®, 1 × Pack AC VWR® , 1 × Pack P VWR®, 1 × Pack RO VW®R, 12 L/H, 1 × Pack U VWR® (faible teneur en COT), 1 × Pack de nettoyage VWR® , 1 × Protecteur de fuite pour VWR®, 1 × Kit distributeur, 1 × Filtre d'évent de réservoir pour VWR®, 1 × Module de désinfection par UV pour réservoir VWR®, 1 × Réservoir PE 30L avec capteurs pour VWR®.
VWR® G10 system starter setup (171-1465) comprend 1 × système VWR® G10 avec COT, 1 × filtre final PES 0,2 μm pour VWR®, 1 × Pack AC VWR®, 1 × Pack P VWR®, 2 × Pack RO VWR®, 12 L/H, 1 × Pack U VWR® (faible teneur en COT), 1 × Pack de nettoyage VWR® , 1 × Protecteur de fuite pour VWR®, 1 × Kit distributeur, 1 × Filtre d'évent de réservoir pour VWR®, 1 × Module de désinfection par UV pour réservoir VWR®, 1 × Réservoir PE 30L avec capteurs pour VWR®.
VWR® G15 system starter setup (171-1466) comprend 1 × système VWR® G15 avec COT, 1 × filtre final PES 0,2 μm pour VWR®, 1 × Pack AC VWR® , 1 × Pack P VWR®, 2 × Pack RO VWR®, 16 L/H, 1 × VWR® U Pack (faible teneur en COT), 1 × Pack de nettoyage VWR® , 1 × Protecteur de fuite pour VWR®, 1 × Kit de distribution, 1 × Filtre d'évent de réservoir pour VWR®, 1 × Module de désinfection par UV pour réservoir VWR®, 1 × Réservoir PE 30L avec capteurs pour VWR®.