Imprimer
Silver standard for ICP-MS, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
69389-100MLEA 153 EUR
69389-100ML
Silver standard for ICP-MS, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards d'argent
Certifications: Ce matériau de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO/IEC 17025 et ISO 17034 (ISO Guide 34)