Imprimer
EDTA cuivre di-ammonium 0.025 M solution volumétrique, pour la complexometrie, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium copper salt
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
46122-250ML-F 46122-1L-F
46122-250ML-FEA 84.5 EUR
46122-250ML-F 46122-1L-F
EDTA cuivre di-ammonium 0.025 M solution volumétrique, pour la complexometrie, Supelco®
EDTA cuivre di-ammonium
For complexometric titration with copper-selective electrode (Cu-ISE).
Formule: C₁₀H₂₀CuN₄O₈
MW: 387.83 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863036
Numéro CAS: 67989-88-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdd003490abe2a7532518d8b7bd1db16820d1f71&vid=005d0f4a04a969fa124320f025dc2b4f4c8d361e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Blue
Appearance (form) Liquid
Titration(KT) (Molarity) 0.024 - 0.026 mol/l
Density D20/4 1.003 - 1.005