Imprimer
Phosphoryle trichlorure ≥99.0% (par titration argentométrique), GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
87036.230EA 59.2 EUR
87036.230 87036.290
Phosphoryle trichlorure ≥99.0% (par titration argentométrique), GPR RECTAPUR®
Phosphoryle trichlorure
Formule: POCl₃
MW: 153.33 g/mol
Point d'ébullition: 107
Point de fusion: 1
Numéro MDL: MFCD00011443
Numéro CAS: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
ONU: 1810
ADR: 8 I
Merck Index: 12,07506
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless to yellowish liquid
Assay ≥99.0%
Colour (APHA) ≤30
Identity Passes test