Imprimer
VWR®, Plaques de verre TLC, silice, couches non modifiées
Fournisseur: VWR Collection
551-0006EA 162 EUR
551-0006 551-0013 551-0014 551-0017 551-0024 551-0031
VWR®, Plaques de verre TLC, silice, couches non modifiées
Plaques CCM
Ces plaques de verre TLC conviennent aux applications d’échantillons faciles et rapides.
  • Débit d’échantillons élevé en peu de temps
  • Produit pilote pour chromatographie HPLC ou flash
  • Adapté aux tests de criblage
Indicateur : silice de zinc activée au manganèse avec fluorescence verte pour UV à ondes courtes (254 nm).
Liant : stable dans presque tous les solvants organiques.
Taille des particules : 5 - 17 µm