Ces incubateurs réfrigérants, à convection forcée et à commande de la vitesse du ventilateur (10 - 100%), offrent une plage de température comprise entre -10 et +100 °C. Ils sont dotés d'une chambre interne en acier inoxydable (DIN 1.4301), et d'un habillage extérieur en métal avec un revêtement par poudre. Les modèles PREMIUM disposent d'une interface de menu intuitive, d'un logiciel simple à utiliser, d'une interface USB avec lecteur flash pour copier les données sur une clé USB ou pour télécharger des programmes. Ils peuvent être connectés via Ethernet ou un réseau Wi-Fi pour un contrôle à distance à partir de n'importe quel ordinateur, et les utilisateurs peuvent recevoir des notifications sur les paramètres sélectionnables par courrier électronique.
- Unité de contrôle à microprocesseur multifonctionnel avec écran tactile couleur de 7”, qui ofrre une vue d’ensemble des paramètres définis et ceux enregistrés durant l'utilisation
- Contrôle de l’accès grâce à une connexion protégée par un mot de passe, et fonction d’administrateur pour gérer 5 comptes d’utilisateur
- Mémorisation de 40 programmes définis par l'utilisateur, les paramètres pouvant rapidement et facilement être redéfinis, même pendant l’exécution d’un programme
- Profil température-durée multi-segments (jusqu’à 100), et rampes programmables
- Minuterie réglable de 1 minute à 366 jours, ou fonctionnement en continu
- Fonction pour différer la mise en route à volonté, et fonction de boucle
- Thermostat de sécurité réglable de classe 3.3 (DIN 12880) pour parer aux sous-températures et aux sur-températures, ce qui ménage les échantillons et l'incubateur
- Réfrigérant respectueux de l'environnement (R290), à très faible potentiel de réchauffement planétaire (le PRP est de 3)
Tous les modèles ont une porte extérieure solide et une porte interne en verre. Les plus grands modèles IL 400CR et IL 750CR ont une double porte extérieure. Tous les modèles sont équipés de roulettes (2 avec freins), d’un port de câbles de 30 mm, d’un éclairage intérieur et d’une serrure de porte.
Les dispositifs de sécurité comprennent des alertes de température sonores et visuelles, une surveillance de la tension électrique, une fonction de dégivrage, une alarme porte ouverte, un avertisseur en cas de défaillance du capteur de température, et une fonction d’auto-diagnostic.
Les appareils sont équipés du logiciel de contrôle Premium, qui aide à la mise en adéquation avec les bonnes pratiques de laboratoire (BLP): code d'accès protégé, enregistrement des résultats et mémoire interne capable de stocker jusqu’à 10 000 enregistrements de données pour chaque utilisateur (pendant une durée maximale de 12 mois). Les utilisateurs peuvent afficher l’ensemble des valeurs à l'écran ou sur un ordinateur, sous forme de tableau ou de graphique.
Informations sur les accessoires: Les grilles standard ont une charge admissible maximale de 25 kg par grille. Les grilles en acier inoxydable renforcé (en option pour IL 240CR et IL 400CR) ont une charge admissible maximale de 100 kg par grille. Veuillez vous référer aux spécifications pour connaître la capacité maximale de la chambre.
Information de livraison: Tous les modèles sont fournis avec un certificat d'essai (données mesurées à 37 °C), un câble éthernet, les clés pour la serrure (2 clés), un manuel d’utilisation polyglotte et un logiciel de contrôle Premium (téléchargeable depuis la mémoire interne sur clé USB). Les modèles IL 750CR sont fournis avec trois grilles en acier inoxydable renforcé, les modèles IL 240CR et IL 400CR sont fournis avec des grilles en acier inoxydable standard.