Imprimer
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane Silyl-991 réactif de silylation, pour dérivatisation GC
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Attention
Synonyms: BSTFA+TMCS (99:1)
701490.1100 701490.150 701490.201
MANA701490.1100EA 700 EUR
MANA701490.1100 MANA701490.150 MANA701490.201
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane Silyl-991 réactif de silylation, pour dérivatisation GC
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane
Silyl-991 is recommended for silylation of fatty acid amides, hindered hydroxyls and other compounds which are difficult to silylate (e.g., secondary alcoholes and amines).
  • Silylation can be applied on many compounds
  • Silylation reagents are easily prepared
  • In Silyl-991 mixture the strong TMS donor BSTFA is catalysed with 1% TMCS
Silyl-991 silylating reagent is a mixture of BSTFA + TMCS (99:1) without pyridene.
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.40 g/mol
Point d'ébullition: 40 °C (12 mm Hg)
Densité: 0,97 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
ONU: 3316
ADR: 9 II