Imprimer
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate ≥99.0% pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
86853-10G-FEA 405 EUR
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate ≥99.0% pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate
Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
Point de fusion: 169…172 °C
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&vid=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&prid=web&clid=SAPDAM