Imprimer
Tubes à centrifuger, haute performance, bouchon plat ou creux, PP
Fournisseur: VWR Collection
525-1066EA 114 EUR
525-1066 525-1067 525-1068 525-1069 525-1070 525-1071 525-1072 525-1073 525-1074 525-1075 525-1076 525-1077 525-1078 525-1079 525-1080
Tubes à centrifuger, haute performance, bouchon plat ou creux, PP
Tubes Tubes à centrifuger
Ces tubes à usage unique sont dotés d'un fond conique; autoportants et étanches, ils sont pourvus de graduations noires et de parois internes lisses, ce qui facilite le remplissage et la préparation des échantillons.
  • Easy-to-read black graduations in ±2% increments
  • White printed writing area for permanent coding
  • RNase-, DNase-, and endotoxin-free
  • Autoclavable (121 °C) and freezable (–80 °C)
  • Can be centrifuged up to 12500×g
  • Sterile tubes are sterilized by irradiation
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Bouchons disponibles en deux versions: bouchons plats avec surface lisse pour un étiquetage supplémentaire, ou bouchons creux pour un scellage sécurisé lorsqu’ils sont utilisés dans des agitateurs ou des incubateurs horizontaux. Tous les capuchons sont en polyéthylène haute densité vert. Les portoirs sont disponibles séparément.
Les tubes sur portoirs sont emballés dans des portoirs congelables, recyclables, autoclavables et lavables. Les portoirs sont dotés de numéros (1 à 25) permettant de les identifier. Ils sont angulaires à une extrémité pour s’empiler facilement; cette conception empilable de chaque portoir en polypropylène les rend idéals pour organiser la paillasse.
Certifications: Fabriqués dans un environnement de salle de classe 100000. Fabriqués conformément au système de gestion de la qualité ISO 13485:2016 et ISO 9001:2015. Répondent aux exigences RoHS.
Informations de commande: Les tubes jupés ne nécessitent pas de portoirs. Les articles emballés en vrac sont fournis avec des tubes, les bouchons sont emballés séparément.