Imprimer
Flacons à sertir Headspace, ND20, La-Pha-Pack™
Fournisseur: LA PHA PACK
20090289 20090795 20090297 20091405 20090342 20090796
218-1213EA 150 EUR
218-1213 548-3090 548-3055 548-3056 548-3057 548-3091
Flacons à sertir Headspace, ND20, La-Pha-Pack™
Fioles
Flacons en verre clair et ambré à fond plat ou arrondi et volumes de 5 à 20 ml et bouchons. Un flacon à fond arrondi est plus robuste et résistant aux pressions élevées pendant le processus de chauffage. Les flacons à fond plat sont plus adaptés pour certains instruments.
  • Capsule headspace de sécurité avec une large gamme de septa disponible
  • Capsules magnétiques et magnétiques bimétalliques pour passeur automatique d'échantillons CTC Combi PAL et Shimadzu AOC5000
  • Les capsules avec des septa Pharma-Fix (butyl/PTFE) présentent les meilleures propriétés d'étanchéité, l'épaisseur de leurs parois: 1,2 mm, permet aux flacons de supporter une pression interne élevée
* pour flacons avec col à sertir plat
** pour flacons avec col à sertir biseauté