Imprimer
Sodium hypochlorite solution 13% (p/v), grade Technique
Fournisseur: PanReac AppliChem
213322.1214 213322.0715
APPC213322.1214EA 51.8 EUR
APPC213322.1214 APPC213322.0715
Sodium hypochlorite solution 13% (p/v), grade Technique
Sodium hypochlorite
Formule: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Point de fusion: -6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
ONU: 1791
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Active Chlorine, Iodometry) 10.0 - 14.0%
NaCl Max. 11.5%