Imprimer
Acide acétique : Chloroforme (3:2) (v/v), pur
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
APPC145365.1212EA 95.7 EUR
APPC145365.1212
Acide acétique : Chloroforme (3:2) (v/v), pur
Acetic acid:chloroform
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloroform (A2640) 2 Parts (v/v)
Acetic Acid (A0662) 3 Parts (v/v)