Imprimer
Acide sulfurique 98%, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
MQ100
5.43827.0100 5.43827.0250
5.43827.0100EA 130 EUR
5.43827.0100 5.43827.0250
Acide sulfurique 98%, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (alkalimetric) ≥98%
Identity Passes test
Colour ≤10 Hazen
Residue on ignition (as SO₄) ≤10 ppm
Al (Aluminium) ≤0,050 ppm
Ca (Calcium) ≤0,20 ppm
Cu (Copper) ≤0,010 ppm
Fe (Iron) ≤0,10 ppm
K (Potassium) ≤0,10 ppm
Mg (Magnesium) ≤0,050 ppm
Na (Sodium) ≤0,50 ppm
HPLC gradient suitability test (220, 254, 280 nm) chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%