Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate concentré pour une dilution à pH 7,4, DILUT-IT® concentrat de milieu de dissolution, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
D019-00EA 0 EUR
D019-00 D019-04
Potassium dihydrogénophosphate concentré pour une dilution à pH 7,4, DILUT-IT® concentrat de milieu de dissolution, J.T.Baker®
Potassium dihydrogénophosphate
DILUT-IT dissolution media concentrates are produced from raw materials in accordance with USP/Ph. Eur./BP/JP guidelines under validated processes in Avantor Performance Materials' ISO certified manufacturing facilities.
Formule: KH₂PO₄
Densité: 1,0000...2.0000 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (M) at 26X Dilution (as Potassium Phosphate Monobasic) 0.045 - 0.054
Appearance Passes Test
pH at 25 °C at 26X Dilution 7.35 - 7.45
For Laboratory, Research or Manufacturing Use