Imprimer
Bleu de méthylène solution_SC
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
911490ZAEA 59.3 EUR
911490ZA 911490ZAMP
Bleu de méthylène solution_SC
Bleu de méthylène
Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319.86 g/mol
Point de fusion: 180
Numéro MDL: MFCD00150008
Numéro CAS: 61-73-4
Merck Index: 12,06137