Imprimer
Balances de précision, portables, série Compass™ CX
Fournisseur: OHAUS
30428208 30428209 30428210 30428211 30428212
611-5254EA 70 EUR
611-5254 611-5255 611-5256 611-5257 611-5258
Balances de précision, portables, série Compass™ CX
Balances
Conçue dans un souci d'efficacité énergétique, la série Compass CX offre une autonomie de batterie allant jusqu'à 1 000 heures en continu, permettant un fonctionnement ininterrompu. Les balances Compass™ CX ont un plateau en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en laboratoire, dans l'industrie, dans l'enseignement et même dans les environnements domestiques.
  • Le fonctionnement simplifié à deux boutons signifie que la balance peut être utilisée facilement
  • Le grand écran LCD rétroéclairé permet de visualiser facilement les résultats de pesée même dans des conditions de faible éclairage et à distance
  • La conception mince et légère pour un rangement pratique permet d'empiler jusqu'à quatre balances, économisant ainsi un espace de stockage précieux lorsqu'elles ne sont pas utilisées
  • Conception à faible consommation d'énergie et piles alcalines capables d'une utilisation continue jusqu'à 1 000 heures
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande: Une gamme d'accessoires en option est disponible.
Information de livraison:
Attention:
Commander maintenant