Imprimer
Balances de précision, série PR
Fournisseur: OHAUS
30430077 30430071 30492730 30524386 30492736 30430072 30492731 30524387 30430073 30492732 30524608 30430074 30492733 30524609 30430075 30492734 30524610 30430076 30492735 30524611 30524612 30430078 30498176 30524613
611-5009EA 755 EUR
611-5009 611-5022 611-5007 611-4963 611-4967 611-5021 611-4972 611-4962 611-5013 611-4971 611-4961 611-5012 611-4970 611-4960 611-5011 611-4969 611-4959 611-5010 611-4968 611-4958 611-4957 611-5008 611-4966 611-4956
Balances de précision, série PR
Balances
La série de balances PR a été conçue pour les applications de pesage courantes en milieu professionnel.
  • Trois modes de pesée essentiels
  • Choix de modèles avec étalonnage interne ou externe
  • Balance facile à utiliser, ne nécessitant quasiment aucune formation
  • Faible encombrement pour un gain de place sur la paillasse, tout en offrant une grande surface de pesée
Offrant précision et répétabilité pour les applications de pesée essentielles en laboratoire, en milieu industriel et en milieu scolaire, ces balances de précision durables offrent des performances compétitives à un prix abordable. Dotées d'un plateau en acier inoxydable, d'une connectivité RS232 pour une communication aisée, d'un écran rétroéclairé lumineux et facile à lire, et d'une interface simple pour une utilisation simplifiée.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Information de livraison:
Attention:
Commander maintenant