Imprimer
Lithium chlorure, anhydre ≥99% ACS, écoulement libre, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
746460-500G 746460-6X500G
746460-500GEA 270 EUR
746460-500G 746460-6X500G
Lithium chlorure, anhydre ≥99% ACS, écoulement libre, Fluka™
Lithium chlorure
Formule: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Point d'ébullition: 1.360 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 605 °C
Densité: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 1.0 %
Titrable Base Max. 0.008 meq/g
Barium (Ba) Max. 0.003 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.20 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.002 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %