Imprimer
Acide chlorhydrique 0.01 M HCl (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
35334-1LEA 113 EUR
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
Acide chlorhydrique 0.01 M HCl (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.95 - 1.05
Ammonium (NH₄) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm