Imprimer
Ammonium carbonate ≥30,0% (base NH₃) ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
207861-500G 207861-100G
207861-500GEA 93.3 EUR
207861-500G 207861-100G
Ammonium carbonate ≥30,0% (base NH₃) ACS, Fluka™
Ammonium carbonate
Formule: (NH₄)₂CO₃
Point de fusion: >59 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010890
Numéro CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of NH₃ Min. 30.0 %
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 0.002 %