2,2,4-Triméthylpentane 99, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
34862-2.5L
34862-4X2.5L
34862-1L
34862-2.5LEA
264
EUR
34862-2.5L
34862-4X2.5L
34862-1L
2,2,4-Triméthylpentane 99, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
2,2,4-Trimethylpentane
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 1696876
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ MW: 114.23 g/mol Point d'ébullition: 99 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –107 °C Densité: 0.69 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: –12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008945 Numéro CAS: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 ONU: 1262 ADR: 3 II Merck Index: 13,05212 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Free acid (as CH₃COOH) | max. 0.001 % |
Absorbance at 270 nm | max. 0.01 |
Absorbance at 235 nm | max. 0.10 |
Absorbance at 210 nm | max. 0.70 |