Imprimer
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr solution volumétrique, pour la détermination de l'indice d'iode, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
35097-1L 35097-500ML
35097-1LEA 229 EUR
35097-1L 35097-500ML
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr solution volumétrique, pour la détermination de l'indice d'iode, Fluka™
Hanus solution (Iodine bromine)
Formule: IBr
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011353
ONU: 2789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.0985 - 0.1014 mol/l