Imprimer
EDTA sel disodique solution 0.1 mol/l (0.1M) solution volumétrique
Fournisseur: PanReac AppliChem
181670.1211 181670.1315
APPC181670.1211EA 41.1 EUR
APPC181670.1211 APPC181670.1315
EDTA sel disodique solution 0.1 mol/l (0.1M) solution volumétrique
EDTA sel disodique
Certifications: Traceable to NIST.
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer at 20°C 0.999 - 1.001