Imprimer
Magnésium ≥99% (par analyse complexométrique), limaille, pur
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
APPC141945.0914EA 0 EUR
APPC141945.0914 APPC141945.0616
Magnésium ≥99% (par analyse complexométrique), limaille, pur
Magnésium
Formule: Mg
MW: 24,3 g/mol
Point d'ébullition: 1107 °C
Point de fusion: 651 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
ONU: 1869
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Complexometric) 99%
Insoluble Matter in HCl Passes Test
Al ≤0.05%
Cu ≤0.005%
Fe ≤0.05%
Mn ≤0.1%
Ni ≤0.005%
Pb ≤0.005%
Si ≤0.1%
Zn ≤0.005%