Imprimer
Balance de précision, Cubis® II haute capacité
Fournisseur: Sartorius Balances
MCA12201S0-CEU MCA12201S0-S00 MCA20201S0-CEU MCA20201S0-S00 MCA32202P0-S00 MCA36201S0-CEU MCA36201S0-S00 MCA70201S0-CEU MCA70201S0-S00 MCE12201S0-CEU MCE12201S0-S00 MCE32202P0-S00 MCE36200S0-CEU MCE36200S0-S00 MCE36201S0-CEU MCE36201S0-S00
611-4685EA 9185 EUR
611-4685 611-4686 611-4697 611-4698 611-4720 611-4725 611-4726 611-4747 611-4748 611-4753 611-4754 611-4774 611-4777 611-4778 611-4779 611-4780
Balance de précision, Cubis® II haute capacité
Balances
La gamme Cubis® II a une conception modulaire qui permet au client de choisir les composants qui conviennent au domaine d'application qui l'intéresse. Pour le client, ce concept configurable offre un pesage de qualité, ainsi qu'un haut degré de flexibilité, sans avoir à investir dans un équipement coûteux doté de fonctionnalités qui ne seront peut-être jamais nécessaires.
  • Mise à niveau automatique motorisée rapide et facile, pour les modules de pesée jusqu'à 8,2 kg, les unités supérieures à 8,2 kg ont une mise à niveau manuelle
  • Le capteur de contrôle
More Product Information