Imprimer
Balance ultra-micro, série Cubis® II
Fournisseur: Sartorius Balances
MCA2.7SF-CEU MCA2.7SF-S00 MCA2.7SM-CEU MCA2.7SM-S00
611-4693EA 44335 EUR
611-4693 611-4694 611-4695 611-4696
Balance ultra-micro, série Cubis® II
Balances
Ces balances ultra-micro de la gamme Cubis® II permettent un pesage très précis de quantités de l'ordre du microgramme. Il existe également des modèles spécialement conçus pour les applications de pesage de filtres.
  • Pare-brise manuel en acier inoxydable pour la pesée des filtres (modèles MCA2.75F) ou pare-brise motorisé rond en verre (modèles MCA2.75M)
  • Mise à niveau automatique motorisée, simple et rapide
  • Le capteur de contrôle gestuel reconnaît 4 gestes et permet à l'utilisateur d'ouvrir ou de fermer le pare-brise automatique, de démarrer l'ioniseur ou d'envoyer un document à un appareil
  • Le pack de connectivité se connecte à divers systèmes d'information de laboratoire (serveur de fichiers Windows (SMB), FTP, FTPS et STARLIMS) sans logiciel supplémentaire
  • L'ioniseur intégré élimine les charges électrostatiques par simple pression sur une touche ou automatiquement à la fermeture du pare-brise
  • Intégrité totale des données selon les principes ALCOA+ : la piste d'audit de la balance est un fichier journal électronique horodaté et inviolable, traçable en UTC, et la balance dispose d'une mémoire Alibi
Deux interfaces utilisateur différentes sont disponibles pour couvrir toutes les facettes des applications de laboratoire et permettre une gamme d'options pour le fonctionnement de la balance. Le client peut ensuite ajouter la plate-forme de pesée appropriée au choix de l'unité de contrôle. Ces balances ultra-micro et micro (6 et 7 positions) sont disponibles avec un pare-brise manuel en acier inoxydable pour les applications de pesage de filtres ou un pare-brise rond motorisé automatique en verre avec fonction d'apprentissage, éclairage et capteur de mouvement intégré.
Tous les modèles sont équipés de l'interface utilisateur avancée MCA : Il s'agit d'un grand écran tactile couleur de 7 pouces avec fonctions tactiles, défilement et glissement, avec des applications de pesage essentielles installées en usine et divers packages QApp pour une extension logicielle optionnelle. Un capteur climatique en option qui surveille les variables environnementales influentes garantissant que la température, la pression et l'humidité n'affectent pas négativement les résultats est disponible. Le centre d'état affiche toutes les informations sur la balance et les conditions environnementales (étalonnage, mise à niveau, température, humidité, pression d'air et service) dans un tableau de bord, offrant une aide et un support détaillés en cas d'avertissements ou d'erreurs.
Diverses applications Q-App spécifiques au client peuvent être intégrées à la balance. Les applications sont utilisées pour créer des tâches de pesage spécifiques au client. Il s'agit de programmes d'application rechargeables qui guident l'utilisateur étape par étape dans le flux de travail spécifique, garantissant que les procédures décrites dans les SOP correspondantes sont respectées à tout moment. Comme les Q-App individuelles sont exécutées en fonction de leur application spécifique, une variété de solutions pour les applications de pesage différentiel, de formule et de contrôle de la quantité de remplissage sont disponibles sous forme de packages Q-App. Les flux de travail peuvent être exécutés de manière indépendante et ne nécessitent pas nécessairement une connexion PC.
Certifications: Prend en charge toutes les exigences de la directive 21 CFR partie II de la FDA et de la conformité à l'annexe II de l'UE.
Informations sur les accessoires:
Informations de commande: Il existe différents packages logiciels optionnels, chacun contenant des applications ou des fonctions permettant d'améliorer et de personnaliser la balance en fonction des flux de travail des utilisateurs. Choix du package QApp : Pharma ; Applications avancées : Utilitaires ; Connectivité ou le package QApps tout compris comprend ces 4 packages.
Information de livraison:
Attention: Note: Les modèles avec le suffixe -CEU sont des versions vérifiées en Europe (sauf FR) et le suffixe -S00 indique la version standard dans le monde entier.