La gamme Cubis® II a une conception modulaire qui permet au client de choisir les composants qui conviennent au domaine d'application qui l'intéresse. Pour le client, ce concept configurable offre un pesage de qualité, ainsi qu'un haut degré de flexibilité, sans avoir à investir dans un équipement coûteux doté de fonctionnalités qui ne seront peut-être jamais nécessaires.
- Choix de pare-brise : Verre manuel (U) ; motorisé (A) ou motorisé avec déioniseur intégré (I) pour une élimination efficace des charges statiques.
- Mise à niveau automatique motorisée rapide et facile.
- Le capteur de contrôle gestuel reconnaît 4 gestes et permet à l'utilisateur d'ouvrir ou de fermer le paravent automatique, de démarrer l'ioniseur ou d'envoyer un document à un appareil.
- Le pack de connectivité se connecte à divers systèmes d'information de laboratoire (Windows File Server (SMB), FTP, FTPS et STARLIMS) sans logiciel supplémentaire.
- L'ioniseur intégré élimine les charges électrostatiques par simple pression sur une touche ou automatiquement à la fermeture du paravent.
- Intégrité totale des données selon les principes ALCOA+. La piste d'audit de la balance est un fichier journal électronique horodaté et protégé contre les falsifications, traçable jusqu'à l'heure UTC. La balance contient une mémoire Alibi.
Deux interfaces utilisateur différentes sont disponibles pour couvrir toutes les facettes des applications de laboratoire et permettre une gamme d'options pour le fonctionnement de la balance. Le client peut ensuite ajouter la plate-forme de pesée appropriée au choix de l'unité de contrôle. Ces balances à 5 chiffres offrent un choix non seulement de l'unité de commande et de la capacité d'équilibrage, mais également du type de protection contre les courants d'air qui bénéficiera à l'application. Choix d'un pare-brise automatique en verre avec ou sans ioniseur intégré.
Interface utilisateur essentielle du MCE : Il s'agit d'un grand écran tactile à contraste élevé avec des applications de pesage essentielles installées en usine pour une utilisation simplifiée.
Interface utilisateur avancée MCA : Il s'agit d'un grand écran tactile couleur de 7 pouces avec fonctions tactiles, défilement et glissement, avec des applications de pesage essentielles installées en usine et divers packages QApp pour une extension logicielle optionnelle. Un capteur climatique en option qui surveille les variables environnementales influentes garantissant que la température, la pression et l'humidité n'affectent pas négativement les résultats est disponible. Le centre d'état affiche toutes les informations sur la balance et les conditions environnementales (étalonnage, mise à niveau, température, humidité, pression d'air et service) dans un tableau de bord, offrant une aide et un support détaillés en cas d'avertissements ou d'erreurs.
Diverses applications Q-App spécifiques au client peuvent être intégrées à la balance. Les applications sont utilisées pour créer des tâches de pesage spécifiques au client. Il s'agit de programmes d'application rechargeables qui guident l'utilisateur étape par étape dans le flux de travail spécifique, garantissant que les procédures décrites dans les SOP correspondantes sont respectées à tout moment. Comme les Q-App individuelles sont exécutées en fonction de leur application spécifique, une variété de solutions pour les applications de pesage différentiel, de formule et de contrôle de la quantité de remplissage sont disponibles sous forme de packages Q-App. Les flux de travail peuvent être exécutés de manière indépendante et ne nécessitent pas nécessairement une connexion PC.
Certifications: Prend en charge toutes les exigences de la directive 21 CFR partie II de la FDA et de la conformité à l'annexe II de l'UE.
Informations sur les accessoires:
Informations de commande: Il existe différents packages logiciels optionnels, chacun contenant des applications ou des fonctions permettant d'améliorer et de personnaliser la balance en fonction des flux de travail des utilisateurs. Choix du package QApp : Pharma ; Applications avancées : Utilitaires ; Connectivité ou le package QApps tout compris comprend ces 4 packages.
Information de livraison:
Attention: Note: Les modèles avec le suffixe -CEU sont des versions vérifiées en Europe (sauf FR) et le suffixe -S00 indique la version standard dans le monde entier.