Imprimer
Balances de précision, série Cubis II
Fournisseur: Sartorius Balances
MCA1203SE-CEU MCA1203SE-S00 MCA1203SR-CEU MCA1203SR-S00 MCA2202S0-CEU MCA2202S0-S00 MCA2203SE-CEU MCA2203SE-S00 MCA2203SR-CEU MCA2203SR-S00 MCA3203SE-CEU MCA3203SE-S00 MCA3203SR-CEU MCA3203SR-S00 MCA4202S0-CEU MCA4202S0-S00 MCA5203SE-CEU MCA5203SE-S00 MCA5203SR-CEU MCA5203SR-S00 MCA6202S0-CEU MCA623SE-CEU MCA623SE-S00 MCA623SR-CEU MCA623SR-S00 MCA8201S0-CEU MCA8201S0-S00 MCE1203SR-CEU MCE1203SR-S00 MCE2202S0-CEU MCE2202S0-S00 MCE2203SR-CEU MCE2203SR-S00 MCE3203SR-CEU MCE3203SR-S00 MCE4202S0-CEU MCE4202S0-S00 MCE6202S0-CEU MCE6202S0-S00 MCE623SR-CEU MCE623SR-S00 MCE8201S0-CEU MCE8201S0-S00 MCA6202S0-S00
611-4681EA 12732 EUR
611-4681 611-4682 611-4683 611-4684 611-4699 611-4700 611-4701 611-4702 611-4703 611-4704 611-4715 611-4716 611-4717 611-4718 611-4727 611-4728 611-4729 611-4730 611-4731 611-4732 611-4741 611-4743 611-4744 611-4745 611-4746 611-4749 611-4750 611-4751 611-4752 611-4761 611-4762 611-4763 611-4764 611-4771 611-4772 611-4781 611-4782 611-4783 611-4784 611-4785 611-4786 611-4787 611-4788 611-4742
Balances de précision, série Cubis II
Balances
La gamme Cubis® II a une conception modulaire qui permet au client de choisir les composants qui conviennent au domaine d'application qui l'intéresse. Pour le client, ce concept configurable offre un pesage de qualité, ainsi qu'un haut degré de flexibilité, sans avoir à investir dans un équipement coûteux doté de fonctionnalités qui ne seront peut-être jamais nécessaires.
  • Mise à niveau automatique motorisée rapide et facile, pour peser des modules jusqu'à 8,2 kg, les unités supérieures à 8,2 kg ont une mise à niveau manuelle. Le capteur de contrôle gestuel reconnaît 4 gestes et permet à l'utilisateur d'envoyer un document à un appareil. Le package de connectivité se connecte à divers systèmes d'information de laboratoire (Windows File Server (SMB), FTP, FTPS et STARLIMS) sans nécessiter de logiciel supplémentaire. Intégrité totale des données selon les principes ALCOA+, la piste d'audit de la balance est un fichier journal électronique horodaté et protégé contre les falsifications, traçable jusqu'à UTC, et la balance contient une mémoire Alibi.
Deux interfaces utilisateur différentes sont disponibles pour couvrir toutes les facettes des applications de laboratoire et permettre une gamme d'options pour le fonctionnement de la balance. Le client peut ensuite ajouter la plate-forme de pesée appropriée au choix de l'unité de contrôle.
Interface utilisateur essentielle MCE : Il s'agit d'un grand écran tactile à contraste élevé avec des applications de pesage essentielles installées en usine pour une utilisation facile.
Interface utilisateur avancée MCA : il s'agit d'un grand écran tactile couleur de 7 pouces doté de fonctions tactiles, de défilement et de balayage avec des applications de pesage essentielles installées en usine et divers packages QApp pour une extension logicielle en option. Un capteur climatique en option qui surveille les variables environnementales influentes garantissant que la température, la pression et l'humidité n'affectent pas négativement les résultats est disponible. Le centre d'état affiche toutes les informations sur la balance et les conditions environnementales (étalonnage, mise à niveau, température, humidité, pression d'air et service) dans un tableau de bord, offrant une aide et un support détaillés en cas d'avertissements ou d'erreurs.
Diverses applications Q-App spécifiques au client peuvent être intégrées à la balance. Les applications sont utilisées pour créer des tâches de pesage spécifiques au client. Il s'agit de programmes d'application rechargeables qui guident l'utilisateur étape par étape dans le flux de travail spécifique, garantissant que les procédures décrites dans les SOP correspondantes sont respectées à tout moment. Comme les Q-App individuelles sont exécutées en fonction de leur application spécifique, une variété de solutions pour les applications de pesage différentiel, de formule et de contrôle de la quantité de remplissage sont disponibles sous forme de packages Q-App. Les flux de travail peuvent être exécutés de manière indépendante et ne nécessitent pas nécessairement une connexion PC.
Certifications: Prend en charge toutes les exigences de la directive 21 CFR partie II de la FDA et de la conformité à l'annexe II de l'UE.
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Information de livraison: Il existe différents packages logiciels optionnels, chacun contenant des applications ou des fonctions permettant d'améliorer et de personnaliser la balance en fonction des flux de travail des utilisateurs. Choix du package QApp : Pharma ; Applications avancées : Utilitaires ; Connectivité ou le package QApps tout compris comprend ces 4 packages. (indiqué par QP99).
Attention: Note: Les modèles avec le suffixe -CEU sont des versions vérifiées en Europe (sauf FR) et le suffixe -S00 indique la version standard dans le monde entier.