Imprimer
Overhead stirrers, electronic, OHS digital and advance
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
F20100493 F20100494 F20100480 F20100481 F20100482 F20100490 F20100491 F20100492 SA20100492
441-0476EA 1018 EUR
441-0476 441-0475 441-0482 441-0481 441-0480 441-0479 441-0478 441-0477 VELPSA20100492
Overhead stirrers, electronic, OHS digital and advance
Agitateurs Agitateurs à tige
Les agitateurs à hélices de la série OHS sont la solution idéale pour les applications les plus exigeantes : le puissant moteur sans balais et le microprocesseur garantissent d'excellentes performances et distinguent les agitateurs à tige de la série OHS de VELP de tout autre agitateur conventionnel.
  • Puissance d’agitation premium pour accomplir toute tâche
  • Le moteur sans balais garantit une puissance maximale jusqu'à 200 Ncm
  • La série OHS maintient un couple constant à toutes les vitesses (jusqu'à 2000 rpm)
  • Indicateur de couple pour surveiller les
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle OHS 40 Digital OHS 20 Digital OHS 200 Advance OHS 100 Advance OHS 60 Advance OHS 200 Digital OHS 100 Digital OHS 60 Digital OHS 60 Digital Package
Capacité de mélange max. H₂O 25 L 25 L 100 L 100 L 40 L 100 L 100 L 40 L 40 L
Environmentally Preferable
Viscosité max. 25000 mPas 10000 mPas 100000 mPas 70000 mPas 50000 mPas 100000 mPas 70000 mPas 50000 mPas 50000 mPas
Gamme de vitesse 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 1300 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 1300 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹
Plage de vitesse I 6 - 400 min⁻¹ 6 - 400 min⁻¹
Plage de vitesse II 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹
Max. torque 40 Ncm 20 Ncm 200 Ncm 100 Ncm 60 Ncm 200 Ncm 100 Ncm 60 Ncm 60 Ncm
Serrage du mandrin <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm
L×P×H 90×285×235 mm 90×285×235 mm 90×315×235 mm 90×285×235 mm 90×285×235 mm 90×315×235 mm 90×285×235 mm 90×285×235 mm 90×285×235 mm
Poids 4,1 kg 4,1 kg 4,6 kg 4,1 kg 4,1 kg 4,6 kg 4,1 kg 4,1 kg 4,1 kg