Imprimer
VWR®, Têtes anti-éclaboussures, Stutzer, droites
Fournisseur: VWR Collection
201-1398EA 49.2 EUR
201-1398 201-1399 201-1400 201-1403
VWR®, Têtes anti-éclaboussures, Stutzer, droites
Composants de distillation Têtes de distillation
Verre borosilicaté 3.3
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique et haute résistance aux chocs thermiques
  • Forme droite, rodage femelle normalisé
Selon Stutzer, ces tubes déflecteurs peuvent être placés directement dans le flacon de distillation pour intercepter les gouttelettes.