Imprimer
Florisil®, BAKER ANALYZED® (grillage 60-100), activé, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
3372-07EA 312.79 EUR
3372-07 3372-08
Florisil®, BAKER ANALYZED® (grillage 60-100), activé, J.T.Baker®
Magnésium silicate
Pour le nettoyage par chromatographie des résidus de pesticides.
  • Activé à 675 °C
Formule: MgO₃Si
Densité: 2.51 Kg/L
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤ 10 %
Mesh - On U.S. No. 60 Sieve ≤ 10 %
Mesh - Thru U.S. No. 100 Sieve ≤ 10 %
Product may contain black particles that are produced during the manufacturing process.